1-Chlorphthalazin-4-on ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27515.06 H27515.03
H27515.06EA 285 EUR InStock
H27515.06 H27515.03
1-Chlorphthalazin-4-on ≥98%
1-Chlorphthalazin-4-on
Purity: 98% CAS No.: 2257-69-4 Molecular Formula: C8H5ClN2O Formula Weight: 180.59 Melting Point: 270-274° MDL No.: MFCD00102192
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180.59 g/mol
Melting Pt: 270…274 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102192
CAS-Nummer: 2257-69-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge