Phthalhydrazid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
131061000 131060250
ACRO131061000EA 81.6 EUR InStock
ACRO131061000 ACRO131060250
Phthalhydrazid 99%
Phthalhydrazid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006888
CAS-Nummer: 1445-69-8
EINECS: 215-893-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge