Phthalhydrazid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A14615.09 A14615.18
A14615.09EA 22.8 EUR InStock
A14615.09 A14615.18
Phthalhydrazid ≥98%
Phthalhydrazid
Purity: 98% CAS No.: 1445-69-8 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 342-345° Beilstein Reference: 135926
Formel: C₈H₆N₂O₂
Melting Pt: 342…345 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006888
CAS-Nummer: 1445-69-8
EINECS: 215-893-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge