Standard-Transfertank, TE42
Lieferant: Hoefer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
732-2132EA 1360 EUR InStock
HOEFTE42
Standard-Transfertank, TE42
Der Standard-Transfertank TE42 überträgt schnell und gleichmäßig Proteine und Nukleinsäuren aus Polyacrylamid- oder Agarosegelen auf Nylon-, Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen. Die Bauweise des TE42 mit vier Slots ermöglicht sowohl einen gekühlten als auch nicht gekühlten Protein- oder Nukleinsäuretransfer. Das optionale Wärmetauscher-Modul lässt sich leicht in den TE42 einbinden und ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von bis zu zwei Gelen. Ohne das optionale Wärmetauscher-Modul können bis zu vier Gele gleichzeitig übertragen werden.
  • Gleichmäßiges und starkes elektrisches Feld für effiziente und gleichmäßige Transfers
  • Farbcodiert, einfach montierbare Kassetten sorgen für die korrekte Ausrichtung während des Transfers
  • Ausgezeichnetes Tankdesign, wodurch die Kassetten über den gesamten Stapel hinweg einen gleichmäßigen Druck ausüben und eine Verzerrung des Gels verhindert wird
  • Optionaler Wärmetauscher sorgt für ausgezeichnete Puffertemperaturkontrolle bei Verwendung mit einem externen Kühlwasserbad
Lieferumfang: Jedes System umfasst: Untere Kammer, Sicherheitsdeckel mit Stromkabeln, 2 Elektrodenplatten, 2 Kassetten, 2 Schaumstoffschwämme (6 mm dick), 4 Schaumstoffschwämme (3 mm dick), Kassettenhaken und 25 Blätter Blotting-Papier (14,5×21,5 cm).
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge