(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
RJC02403.250 RJC02403.1
CHMPRJC02403.250EA 0 EUR InStock
CHMPRJC02403.250 MAYBRJC02403.1
(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol
(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol
Formel: HF₂CCF₂OC₆H₅
MDL Number: MFCD00042102
CAS-Nummer: 350-57-2
EINECS: 206-505-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca7b4a8c5103a98058318de8cc3178a31c7e3ebe&vid=ca7b4a8c5103a98058318de8cc3178a31c7e3ebe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge