Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumpermanganat 0,1% in wässriger Lösung analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


15059.2700 15059.3100 15059.5120
KRAF15059.2700EA 0 EUR InStock
KRAF15059.2700 KRAF15059.3100 KRAF15059.5120
Kaliumpermanganat 0,1% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Potassium permanganate


Formel: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge