2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010726-5G 010726-25G
FLUO010726-5GEA 73.5 EUR InStock
FLUO010726-5G FLUO010726-25G
2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol
2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆BrF₃O
MDL Number: MFCD03789249
CAS-Nummer: 402-10-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge