3-Brom-p-toluidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-1217-100G OS-1217-500G
COBBOS-1217-100GEA 193 EUR InStock
COBBOS-1217-100G COBBOS-1217-500G
3-Brom-p-toluidin
3-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 254…257 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 25…26 °C
MDL Number: MFCD00134176
CAS-Nummer: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge