(±)-3-Caren 90% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
367960250 367960010
ACRO367960250EA 30.6 EUR InStock
ACRO367960250 ACRO367960010
(±)-3-Caren 90% stabilisiert
(±)-3-Caren
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 167…170 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.864 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 45 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001315
CAS-Nummer: 13466-78-9
EINECS: 236-719-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,01885
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.862 to 0.865 g/ml
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge