Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol/Methanol für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

19977.2700 19977.3700
KRAF19977.2700EA 0 EUR InStock
KRAF19977.2700 KRAF19977.3700
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol/Methanol für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten
Tetrabutylammoniumhydroxid


Formel: C₁₆H₃₇NO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge