Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumpermanganat 25,8 g/l in wässriger Lösung stabilisiert analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


04502.2700 04502.3100 04502.4100
KRAF04502.2700EA 0 EUR InStock
KRAF04502.2700 KRAF04502.3100 KRAF04502.4100
Kaliumpermanganat 25,8 g/l in wässriger Lösung stabilisiert analytisches Reagens
Potassium permanganate


Formel: KMnO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge