(4-Methoxyphenyl)(phenyl)methanol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L00468.06 L00468.14
L00468.06EA 31 EUR InStock
L00468.06 L00468.14
(4-Methoxyphenyl)(phenyl)methanol ≥98%
4-Methoxybenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 720-44-5 Molecular Formula: C14H14O2 Formula Weight: 214.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 65-68° Beilstein Reference: 3202445 MDL No.: MFCD00014398
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Melting Pt: 65…68 °C
MDL Number: MFCD00014398
CAS-Nummer: 720-44-5
EINECS: 211-953-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge