Tripalmitin (Glycerintripalmitat) 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
215670050 215670250 215670010
ACRO215670050EA 106 EUR InStock
ACRO215670050 ACRO215670250 ACRO215670010
Tripalmitin (Glycerintripalmitat) 99%
Tripalmitin (Glycerintripalmitat)
Formel: C₅₁H₉₈O₆
MW: 807.34 g/mol
Siedepunkt: 315 °C
Melting Pt: 65…68 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00008995
CAS-Nummer: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge