Tripalmitin (Glycerintripalmitat) ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A10922.06 A10922.14 A10922.03
A10922.06EA 105 EUR InStock
A10922.06 A10922.14 A10922.03
Tripalmitin (Glycerintripalmitat) ≥98%
Tripalmitin (Glycerintripalmitat)
Purity: 98% CAS No.: 555-44-2 Molecular Formula: C51H98O6 Formula Weight: 807.34 Melting Point: 60-64° MDL No.: MFCD00008995
Formel: C₅₁H₉₈O₆
MW: 807.34 g/mol
Melting Pt: 60…64 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00008995
CAS-Nummer: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge