Ethylphenylglyoxylat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B25292.06 B25292.14 B25292.22
B25292.06EA 27.5 EUR InStock
B25292.06 B25292.14 B25292.22
Ethylphenylglyoxylat ≥98%
Ethylphenylglyoxylat
Purity: 98% CAS No.: 1603-79-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 138-139°/18mm MDL No.: MFCD00009120
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178.19 g/mol
Siedepunkt: 138…139 °C (18 mmHg)
Dichte: 1.122
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009120
CAS-Nummer: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge