Ethylphenylglyoxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
258911-25G 258911-5G
SIAL258911-25GEA 67 EUR InStock
SIAL258911-25G SIAL258911-5G
Ethylphenylglyoxylat, Sigma-Aldrich®
Ethylphenylglyoxylat
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178.19 g/mol
MDL Number: MFCD00009120
CAS-Nummer: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge