2,6-Dibrom-4-isopropylphenylisocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01936.1 SB01936.10 SB01936.50
MAYBSB01936.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01936.1 MAYBSB01936.10 MAYBSB01936.50
2,6-Dibrom-4-isopropylphenylisocyanat
2,6-Dibrom-4-isopropylphenylisocyanat
Formel: C₁₀H₉Br₂NO
CAS-Nummer: 306935-84-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge