Molybdäncarbid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12192.22 12192.36
12192.22EA 126 EUR InStock
12192.22 12192.36
Molybdäncarbid ≥99,5% (Metall-Basis)
Molybdäncarbid
Purity: 99.5% CAS No.: 12069-89-5 Molecular Formula: Mo2C Formula Weight: 203.91 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014218
Formel: CMo₂
Melting Pt: 2687 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014218
CAS-Nummer: 12069-89-5
EINECS: 235-115-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge