Natriumdeuteroxid 40% (w/w) in D₂O für die Kernresonanzspektroskopie (D₂O 99+ atom%D)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
175470500 175470100
ACRO175470500EA 131 EUR InStock
ACRO175470500 ACRO175470100
Natriumdeuteroxid 40% (w/w) in D₂O für die Kernresonanzspektroskopie (D₂O 99+ atom%D)
Natriumdeuteroxid
Formel: NaOD
MW: 41.01 g/mol
Dichte: 1.46 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037669
CAS-Nummer: 14014-06-3
EINECS: 237-825-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 40 to 42 % w/w
HPLC ≥95.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..