Natriumdeuteroxid 40% in D₂O (99,5% D) (Isotop), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
372072-10G 372072-50G
SIAL372072-10GEA 88.2 EUR InStock
SIAL372072-10G SIAL372072-50G
Natriumdeuteroxid 40% in D₂O (99,5% D) (Isotop), Sigma-Aldrich®
Natriumdeuteroxid
Formel: NaOD
MW: 41.01 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037669
CAS-Nummer: 14014-06-3
EINECS: 237-825-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge