2-Iod-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023865-25G 023865-5G
FLUO023865-25GEA 632 EUR InStock
FLUO023865-25G FLUO023865-5G
2-Iod-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Iod-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₃INO
MDL Number: MFCD04972994
CAS-Nummer: 845866-79-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge