Methyl-α-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M9376-100G M9376-1KG M9376-500G
SIALM9376-100GEA 66.7 EUR InStock
SIALM9376-100G SIALM9376-1KG SIALM9376-500G
Methyl-α-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Methyl-α-D-glucopyranosid
Formel: C₇H₁₄O₆
MDL Number: MFCD00064086
CAS-Nummer: 97-30-3
EINECS: 202-571-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge