Ethyl-3-(methylthio)propionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W334308-100G-K W334308-1KG-K W334308-5KG-K
SIALW334308-100G-KEA 77.3 EUR InStock
SIALW334308-100G-K SIALW334308-1KG-K SIALW334308-5KG-K
Ethyl-3-(methylthio)propionat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-(methylthio)propionat
Formel: C₆H₁₂O₂S
MDL Number: MFCD00039900
CAS-Nummer: 13327-56-5
EINECS: 236-370-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge