Methyl-3-(methylthio)propionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W272000-1KG-K W272000-250G-K W272000-5KG-K
SIALW272000-1KG-KEA 256 EUR InStock
SIALW272000-1KG-K SIALW272000-250G-K SIALW272000-5KG-K
Methyl-3-(methylthio)propionat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-(methylthio)propionat
Formel: C₅H₁₀O₂S
MDL Number: MFCD00008565
CAS-Nummer: 13532-18-8
EINECS: 236-883-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge