1,4-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010421-10G 010421-25G
FLUO010421-10GEA 94.1 EUR InStock
FLUO010421-10G FLUO010421-25G
1,4-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
1,4-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Formel: C₁₀H₆F₈O₂
CAS-Nummer: 3832-65-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge