N-Methylhydroxylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M50400-10G M50400-50G M50400-5G
SIALM50400-10GEA 99.8 EUR InStock
SIALM50400-10G SIALM50400-50G SIALM50400-5G
N-Methylhydroxylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
N-Methylhydroxylammoniumchlorid
Formel: CH₆ClNO
MDL Number: MFCD00012597
CAS-Nummer: 4229-44-1
EINECS: 224-181-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge