Diethylmesoxalat (Diethylketomalonat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D97401-25G D97401-5G
SIALD97401-25GEA 160 EUR InStock
SIALD97401-25G SIALD97401-5G
Diethylmesoxalat (Diethylketomalonat), Sigma-Aldrich®
Diethylmesoxalat (Diethylketomalonat)
Formel: C₇H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00009121
CAS-Nummer: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge