N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023913-1KG 023913-100G 023913-25G
FLUO023913-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO023913-1KG FLUO023913-100G FLUO023913-25G
N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid
N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: C₂H₈ClNO
MDL Number: MFCD00012485
CAS-Nummer: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge