Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid-Lösung ≥60% (w/w) in Toluol, Red-Al®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
196193-250G 196193-50G 196193-500G
SIAL196193-250GEA 110 EUR InStock
SIAL196193-250G SIAL196193-50G SIAL196193-500G
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid-Lösung ≥60% (w/w) in Toluol, Red-Al®, Sigma-Aldrich®
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid
Formel: C₆H₁₆AlNaO₄
Dichte: 1,036 g/mL (25 °C)
MDL Number: MFCD00011631
CAS-Nummer: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge