Tetrabutylammoniumazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
651664-25G 651664-5G
SIAL651664-25GEA 203 EUR InStock
SIAL651664-25G SIAL651664-5G
Tetrabutylammoniumazid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium azide
Formel: C₁₆H₃₆N₄
MDL Number: MFCD00060069
CAS-Nummer: 993-22-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge