(3S)-Tetrahydro-3-furanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
296686-25G 296686-5G
SIAL296686-25GEA 102 EUR InStock
SIAL296686-25G SIAL296686-5G
(3S)-Tetrahydro-3-furanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
MDL Number: MFCD00064327
CAS-Nummer: 86087-23-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge