2-Chlor-6-(ethylamino)pyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6373-1G HC-6373-5G
COBBHC-6373-1GEA 257 EUR InStock
COBBHC-6373-1G COBBHC-6373-5G
2-Chlor-6-(ethylamino)pyrazin
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Formel: C₈H₁₂ClN₃
MDL Number: MFCD09878382
CAS-Nummer: 957065-84-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge