2-Chlor-6-((3-methoxypropyl)amino)pyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6149-1G HC-6149-5G
COBBHC-6149-1GEA 75.9 EUR InStock
COBBHC-6149-1G COBBHC-6149-5G
2-Chlor-6-((3-methoxypropyl)amino)pyrazin
2-Chloro-6-((3-methoxypropyl)amino)pyrazine
Formel: C₈H₁₂ClN₃O
MDL Number: MFCD09800963
CAS-Nummer: 941294-49-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge