2-Brom-5-methylpyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7723-1G PY-7723-5G
COBBPY-7723-1GEA 257 EUR InStock
COBBPY-7723-1G COBBPY-7723-5G
2-Brom-5-methylpyrazin
2-Bromo-5-methylpyrazine
Formel: C₅H₅BrN₂
MDL Number: MFCD08705754
CAS-Nummer: 98006-90-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge