2-Ethyl-3-(methylthio)pyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002752-1G 002752-5G
FLUO002752-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002752-1G FLUO002752-5G
2-Ethyl-3-(methylthio)pyrazin
2-Ethyl-3-(methylthio)pyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂S
MDL Number: MFCD00038027
CAS-Nummer: 72987-62-3
EINECS: 277-191-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge