(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
121940050 121940250 121941000
ACRO121940050EA 35.6 EUR InStock
ACRO121940050 ACRO121940250 ACRO121941000
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.1100 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.09 g/cm³
Flash-Pt: 81 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005374
CAS-Nummer: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge