tert-Butyl-4-brombutyrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CS-9153-5G CS-9153-25G CS-9153-1G
COBBCS-9153-5GEA 129 EUR InStock
COBBCS-9153-5G COBBCS-9153-25G COBBCS-9153-1G
tert-Butyl-4-brombutyrat
tert-Butyl-4-brombutyrat
Formel: C₇₁H₁₁₀NO₁₅P
MDL Number: MFCD02179416
CAS-Nummer: 110611-91-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge