2,4,6-Tribromresorcin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A19436.03 A19436.06
A19436.03EA 15 EUR InStock
A19436.03 A19436.06
2,4,6-Tribromresorcin ≥98%
2,4,6-Tribromresorcin
Purity: 98% CAS No.: 2437-49-2 Molecular Formula: C6H3Br3O2 Formula Weight: 346.82 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00009717
Formel: C₆H₃Br₃O₂
Melting Pt: 114…116 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009717
CAS-Nummer: 2437-49-2
EINECS: 219-442-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge