1-Chlor-4-fluor-3-iodbenzol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13274.POR 013274-25G 013274-5G
CHMPFL13274.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13274.POR FLUO013274-25G FLUO013274-5G
1-Chlor-4-fluor-3-iodbenzol
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
MDL Number: MFCD00672963
CAS-Nummer: 116272-42-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge