8-Octanlactam ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A18621.22 A18621.14 A18621.06
A18621.22EA 895 EUR InStock
A18621.22 A18621.14 A18621.06
8-Octanlactam ≥98%
8-Octanlactam
Purity: 98% CAS No.: 935-30-8 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.21 Melting Point: 72-75° Beilstein Reference: 109775
Formel: C₈H₁₅NO
Melting Pt: 72…75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003273
CAS-Nummer: 935-30-8
EINECS: 213-300-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge