Octyltrimethylammoniumbromid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L08610.06 L08610.14 L08610.22
L08610.06EA 33.9 EUR InStock
L08610.06 L08610.14 L08610.22
Octyltrimethylammoniumbromid ≥97%
Octyltrimethylammonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 2083-68-3 Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)3Br Formula Weight: 252.24 Melting Point: 220-222° Beilstein Reference: 3628448
Formel: C₁₁H₂₆BrN
Melting Pt: 220…222 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051873
CAS-Nummer: 2083-68-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge