Cyclopropylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003710-1G 003710-5G 003710-25G
FLUO003710-1GEA 60.9 EUR InStock
FLUO003710-1G FLUO003710-5G FLUO003710-25G
Cyclopropylessigsäure
Cyclopropylessigsäure
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
MDL Number: MFCD00041544
CAS-Nummer: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge