2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010529-25G 010529-5G
FLUO010529-25GEA 206 EUR InStock
FLUO010529-25G FLUO010529-5G
2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Formel: C₈H₇F₄NO
MDL Number: MFCD03094306
CAS-Nummer: 35295-34-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge