3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010530-25G 010530-100G 010530-5G
FLUO010530-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010530-25G FLUO010530-100G FLUO010530-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Formel: C₈H₇F₄NO
MDL Number: MFCD00042457
CAS-Nummer: 831-75-4
EINECS: 212-610-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge