N-Acetyl-L-methionin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4003668.0005 4003668.0025
BACE4003668.0005EA 0 EUR InStock
BACE4003668.0005 BACE4003668.0025
N-Acetyl-L-methionin
N-Acetyl-L-methionin
Formel: C₇H₁₃NO₃S
MW: 191.2 g/mol
MDL Number: MFCD00064441
CAS-Nummer: 65-82-7
EINECS: 200-617-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge