2,4-Dichlorphenyloxamidsäureethylester
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11E-069.500 11E-069.1 11E-069.5 11E-069.10
BIOT11E-069.500EA 0 EUR InStock
BIOT11E-069.500 BIOT11E-069.1 BIOT11E-069.5 BIOT11E-069.10
2,4-Dichlorphenyloxamidsäureethylester
2,4-Dichlorphenyloxamidsäureethylester
Formel: C₁₀H₉Cl₂NO₃
CAS-Nummer: 15313-47-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge