Trichlormethansulfenylchlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
130030050 130030250
ACRO130030050EA 48 EUR InStock
ACRO130030050 ACRO130030250
Trichlormethansulfenylchlorid 97%
Trichlormethansulfenylchlorid
Formel: CCl₄S
Siedepunkt: 146…148 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,7 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037054
CAS-Nummer: 594-42-3
EINECS: 209-840-4
UN: 1670
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Assay ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge