Acetohydroxamsäure 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
170130050 170130250
ACRO170130050EA 67.1 EUR InStock
ACRO170130050 ACRO170130250
Acetohydroxamsäure 98+%
Acetohydroxamsäure
Formel: C₂H₅NO₂
MW: 75.0666 g/mol
Melting Pt: 86…90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009994
CAS-Nummer: 546-88-3
EINECS: 208-913-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge