7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W258318-10KG W258318-1KG W258318-5KG
SIALW258318-10KGEA 952 EUR InStock
SIALW258318-10KG SIALW258318-1KG SIALW258318-5KG
7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, Sigma-Aldrich®
7-Hydroxycitronellal
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MDL Number: MFCD00014681
CAS-Nummer: 107-75-5
EINECS: 203-518-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge