Methyl-3-isocyanatobenzoat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L18709.06 L18709.03
L18709.06EA 221 EUR InStock
L18709.06 L18709.03
Methyl-3-isocyanatobenzoat ≥97%
Methyl-3-isocyanatobenzoat
Purity: 97% CAS No.: 41221-47-0 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00037077
Formel: C₉H₇NO₃
Melting Pt: 35…38 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037077
CAS-Nummer: 41221-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge